Learn More
MAGI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | MAGI1 |
---|---|
Konzentration | 0.74 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16836485
|
Proteintech
55048-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16826485
|
Proteintech
55048-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The antibody is specific to MAGI1. The antibody can recognize all isoforms of MAGI1.
The protein encoded by this gene is a member of the membrane-associated guanylate kinase homologue (MAGUK) family. MAGUK proteins participate in the assembly of multiprotein complexes on the inner surface of the plasma membrane at regions of cell-cell contact. The product of this gene may play a role as scaffolding protein at cell-cell junctions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Spezifikation
MAGI1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q4L1J4, Q6RHR9, Q96QZ7 | |
14924, 500261, 9223 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MAGI1 |
0.74 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AIP 3, AIP3, BAI1 associated protein 1, BAIAP1, BAP 1, BAP1, MAGI 1, MAGI1, TNRC19, WW domain containing protein 3, WWP3 | |
Magi1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |