Learn More
MP Biomedicals™ MagBeads FastDNA™ Kit for Feces
Das Kit ermöglicht die Isolierung genomischer DNA. Die Proben werden in Lysematrix E-Röhrchen gegeben und mit FastPrep™ Geräten zur Lyse von Wirtszellen, Bakterien, Pilzen, Viren, Protisten und anderen Zellen verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 116570400
418.00 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnelle und effiziente Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus:
- Frischem oder gefrorenem Kot von Menschen und Tieren, Darminhalt
- < 60 min für die Extraktion
- Hohe Ausbeute und hoher Durchsatz
- Frei von Inhibitoren
- Frischem oder gefrorenem Kot von Menschen und Tieren, Darminhalt
- Proben werden in Lysematrix E-Röhrchen gegeben und mit FastPrep™ Geräten verwendet und innerhalb von 40 Sekunden lysiert:
- Wirtszellen
- Bakterien
- Pilze
- Viren
- Protisten
- Andere Zellen in Stuhlproben
Kit:
- Kompatibel mit den meisten automatisierten Geräten zur Extraktion von Nukleinsäuren
- Manuell bedienbar
- Kein Phenol/Chloroform oder andere toxische Chemikalien
- Besteht aus speziell formulierten Reagenzien zur Eliminierung von:
- Huminsäure
- Polysaccharide
- Phenolische Verbindungen
- Enzym-Inhibitoren aus Kot
- Ermöglicht die Extraktion hochreiner genomischer DNA, die für Folgendes geeignet ist:
- PCR
- Restriktionsverdau
- Elektrophorese
Spezifikation
Magnetische Extraktion | |
Fäkalien | |
DNA-Extraktion | |
DNA-Extraktionkit | |
<60 min |
Magnetische Partikel | |
Homogenisator wie FastPrep™-24 5G für automatisierte Extraktionen | |
50 Aufreinigungen | |
DNA |
Sicherheit und Handhabung
- MagBeads FastDNA Kit For Feces
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine Thiocyanate, Acetic Acid, Lithium Chloride, SodiumDodecyl Sulphate