Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastDNA Kit
Das MagBeads FastDNA Kit ist für die schnelle Extraktion von DNA aus Gewebe, Zellen, Blut, Speichel, Tupfern, Blutflecken, Sperma und anderen klinischen Proben vorgesehen. DNA kann direkt für PCR, quantitative PCR, Southern Blot, den Nachweis viraler DNA usw. verwendet werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116575192
Description
Das MagBeads FastDNA Kit basiert auf der Aufreinigungsmethode von magnetischen Partikeln mit hoher Bindung:
- Die Probe wird lysiert und verdaut
- DNA wird in das Lysat freigesetzt
- Nach Zugabe von magnetischen Partikeln und Bindungslösung wird DNA an der Oberfläche von magnetischen Partikeln adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt
- Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschpuffer gewaschen, um die Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, und mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen
- Schließlich wurde die DNA mit Elutionspuffer eluiert
Specifications
Kit | |
Mini | |
DNA- und RNA-Sequenzierung |
Magnetic Bead | |
Gewebe, Klinische Proben | |
192 Aufreinigungen |
Safety and Handling
- Magbeads FastDNA Kit
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.