Learn More
m6A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | m6A |
---|---|
Klon | 1D5E10 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30235385
|
Proteintech
68055-1-IG-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30236320
|
Proteintech
68055-1-IG-150UL |
150 μL |
335.55 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The m6A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with compound of m6A. This antibody recognizes m6a, human, mouse, rat antigen. The m6A antibody has been validated for the following applications: RIP, IHC, ELISA, Dot Blot analysis.Spezifikation
m6A | |
1000 μg/mL | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Compound | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1D5E10 | |
RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
IgG3 | |
Protein A purification | |
Monoclonal Antibody |