Learn More
m-Tolylmagnesiumchlorid, 1 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121905-60-0, 109-99-9
Summenformel C7H7ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 150.89
MDL-Nummer MFCD00238749
InChI-Schlüssel BVYCQPCLCZTSPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-tolylmagnesium chloride, m-tolyl magnesium chloride, m-methylphenylmagnesium chloride, bvycqpclcztspd-uhfffaoysa-m, m-tolylmagnesium chloride solution 1.0 m in thf, m-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 4384483
SMILES CC1=CC([Mg]Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylmagnesium chloride
CAS Min. % 14.99, 82.64
CAS Max. % 17.36, 85.01
Physikalische Form Lösung
Menge 800 mL
Flammpunkt −21°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
IUPAC-Name Magnesium;Methylbenzol;Chlorid
Formelmasse 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.956
Dichte 0.9560g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Tolylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.