Learn More
m-Toluoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-201024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 1711-06-4 | C8H7ClO | 154.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1711-06-4
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.6
MDL-Nummer MFCD00000681
InChI-Schlüssel YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-toluoyl chloride, m-methylbenzoyl chloride, 3-toluoyl chloride, toluoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methyl, m-toluyl chloride, meta methyl benzoyl chloride, 3-methylbenzoylchloride, 3-toluoylchloride, unii-w2vjw4350k
PubChem CID 74375
IUPAC-Name 3-Methylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Toluoyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 86.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCl
Brechungsindex 1.5475 to 1.5495
Menge 5 g
Beilstein 09, 477
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Toluoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.