Learn More
Buerkle™ LPDE-Sicherheits-Spritzflaschen mit weitem Hals
Hergestellt aus LDPE für Stärke und Flexibilität. Buerkle™ LDPE-Weithalsspülflaschen verfügen über aufgedruckte Stoffnamen in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Gefahren- und Sicherheitshinweise, GHS-Piktogramme und CAS-Nummer.
Marke: Buerkle™ 0310-3053
9.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weite Halsöffnung für sicheres Befüllen
- Gelb durchscheinende Farbe mit Lichtschutz
- Gekrümmte Öffnung auf dem Schraubverschluss für präzises Strahldispensieren ohne Spritzer
- Farbkodierte Verschlüsse
Spezifikation
500 ml | |
39 mm | |
Orange | |
Weit | |
Ethanol |
Durchscheinend gelb | |
LDPE | |
Ja | |
Spülflasche |