Learn More
Buerkle™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen mit auslaufsicherem Entlüftungsventil
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unlabeled
Beschreibung
ulliSichere Befüllung durch weite Halsöffnung mit 39 mm Halsdurchmesser/liliDauerhafter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer/liliAus gelb-transparentem LDPE mit Lichtschutz/lili500 ml Inhalt/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Transparent |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Sicherheitsspülflasche |
Chemical Label | Destilliertes Wasser |
Verschlusstyp | Schraubkappe |