Learn More
BRAND™ Becher aus PMP mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Hergestellt aus Polymethylpenten für ausgezeichnete Transparenz und gute mechanische Eigenschaften bei Temperaturen bis 150 °C.
Marke:  BRAND™ 87510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15664027
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
  • Transparent
  • Entspricht ISO 7056
  • Mit Graduierung, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Für das Autoklavieren von (121 °C) Bechern mit geprägter Skala sollte Folgendes ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
PMP
60 °C
Ja
150 ml
Bördelrand und Ausguss
Nein
ISO 7056