Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Marke: Kartell™ 0172200
56.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Kristallklar | |
100 ml | |
Lebensmittel | |
72 mm | |
Becher | |
Nein | |
ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1 | |
Niedrig |
52 mm | |
PMP | |
5 ml | |
5 ml | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Permanente Skala mit Graduierung |