Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank Biomed
Kann für FD X15-140 validiert werden. Elektronische Steuerungen mit Türöffnungs- und Temperaturalarmen, Alarmprotokoll und PIN-Code-Tastensperre. Controller-Funktionen werden bei Stromausfall bis zu 72 Stunden durch die Batterie gehalten.
Spezifikation
Typ | Labor-Kühlschrank |
---|---|
Isolierung | 83 mm HDPE |
Innen | Stainless Steel |
Zertifizierung/Konformität | CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 |
Display | LCD |
Beschreibung
- Kann für FD X15-140 validiert werden, GLP-konform.
- Lüfterunterstützte Kühlung.
- Temperaturbereich: +2 °C bis +16 °C.
- Automatisches Abtauen mit Heißgas und Abtau-Wasservaporisator.
- Kühlsystem ganz außerhalb der Lagerkammer für erhöhte Nutzkapazität.
- Außenbeschichtung aus weiß beschichtetem Stahl.
- Innenraum aus Edelstahl 304 mit abgerundeten Ecken.
- 83mm Polyurethan-Isolierung.
- Geformter interner Sockel mit Reinigungsablauf.
- Türschalter für Gebläseabschaltung.
- Druckbegrenzungsventil für einfaches Öffnen der Tür.
- Abdeckung mit Klappdeckel für einfachen Wartungszugriff und Reinigung.
- Mit 100 mm-Rollen, 2 mit Bremse.
- Zugangsöffnung Ø 15 mm für externe Temperatursonden zu jedem Fach.
- Zugangsöffnung Ø 30 mm für die Validierung vor Ort, an der Seitenwand in 1/3 der Höhe angebracht, zu jedem Fach
- Elektronische Steuerungen mit Digitalanzeige mit 0,1 °C Auflösung.
- Digitale Tastensperre mit PIN-Code.
- Hoch- und Niedertemperaturalarme, optisch und akustisch, mit einstellbaren Schwellenwerten.
- Optischer und akustischer Türalarm.
- Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall, Batteriebetrieb bis zu 72 Stunden.
- Spannungsfreier Kontakt für den Anschluss an ein Fernalarmsystem.
- Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Temperaturalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
- Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Stromausfallalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
- Min – max. Temperaturspeicher.
- RS 485-Schnittstelle für externe Temperaturüberwachung und zentrale Alarmsysteme.
- Beschichtete Drahteinlegeböden, Lagerlast max. 60 kg.
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
Stainless Steel | |
LCD | |
White with Stainless Steel Interior | |
Door lock, door/temperature alarms, castors, two with brakes and Plastic coated wire grid shelves, safety system 'anti-freeze' | |
50 Hz |
83 mm HDPE | |
CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 | |
Yes | |
Ventilated | |
Automatisch |