Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 95 %, Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207003
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
5 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16853-85-3
Summenformel AlH4Li
MDL-Nummer MFCD00011075
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Aluminum hydride
Schmelzpunkt 125.0°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
InChI-Schlüssel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
IUPAC-Name Aluminium;Lithium;Hydrid
Molekulargewicht (g/mol) 37.95
Formelmasse 37.95
Reinheit (%) 95%
Dichte .9g/mL