Learn More
Lithium-Aluminium-Hydrid, 95 %, Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123830
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
5 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16853-85-3
Summenformel AlH4Li
MDL-Nummer MFCD00011075
Synonym lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
PubChem CID 21226445
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Aluminum hydride
Schmelzpunkt 125.0°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
InChI-Schlüssel OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
IUPAC-Name Aluminium;Lithium;Hydrid
Molekulargewicht (g/mol) 37.95
Formelmasse 37.95
Reinheit (%) 95%
Dichte .9g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium aluminium hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.