Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern für verschiedene Probenvolumina. Der Sampling Systems™ Liquid Master ist ideal für die Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität.
Marke:  Sampling Systems™ 5035J-2000
Artikelnummer. 15819331
  • 708.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Produktkontaktmaterial erhältlich in: Edelstahl 316L, lebensmitteltaugliches PTFE/FEP, Polypropylen
  • Leichte Demontage zur Reinigung
  • Einzelpunkt- und Querschnittprobenahme
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten
1500 mL
35 mm
PTFE, FEP
Probenahme von Flüssigkeiten
2000 mm