Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank der LFK-Serie
Sorgen Sie für maximale Temperaturstabilität. Der Liebherr™ Laborkühlschrank der LFK-Serie ist in verschiedenen Größen für jedes Labor erhältlich. Die Geräte mit solider oder Glastür ermöglichen automatisches Abtauen und schnelles Abkühlen. Der elektronische Regler umfasst hör- und sichtbare Alarme bei offener Tür und hohen Temperaturen.
Spezifikation
Abtauen Automatisch
Isolierung Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001
Farbe Weiß
Kondensatortyp Statisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann für FD X15-140 validiert werden, GLP-konform.
  • Ventilator-unterstützte Kühlung +5 °C ±3 °C.
  • Temperaturbereich: +3 °C bis +16 °C.
  • Automatisches Abtauen.
  • Außenbeschichtung aus weiß beschichtetem Stahl.
  • Geformter Inneneinsatz mit abgerundeten Ecken.
  • 55 mm Polyurethan-Isolierung.
  • Tür mit Schloss, umkehrbar vor Ort.
  • Türschalter für Gebläseabschaltung.
  • Zugangsöffnung Ø 15 mm für externe Temperatursonden zu jedem Fach.
  • Zugangsöffnung Ø 30 mm für die Validierung vor Ort, an der Seitenwand in 1/3 der Höhe angebracht, zu jedem Fach
  • Elektronische Steuerungen mit Digitalanzeige mit 0,1 °C Auflösung.
  • Hoch- und Niedertemperaturalarme, optisch und akustisch, mit einstellbaren Schwellenwerten.
  • Optischer und akustischer Türalarm.
  • Spannungsfreier Kontakt für den Anschluss an ein Fernalarmsystem.
  • Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Temperaturalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
  • Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Stromausfallalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
  • Min – max. Temperaturspeicher.
  • +2 °C Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Einfrieren von Produkten.
Spezifikation
Spezifikation
Automatisch
CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14001, ISO 9001
Statisch
Polyurethan
Weiß
50 Hz