Learn More
Agilent BioTek LED-Würfel für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen.
1850.00 CHF
Spezifikation
Typ | LED-Leuchtstoffwürfel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16121101
![]() |
Agilent BioTek
1225004 |
YFP-LED |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15972842
![]() |
Agilent BioTek
1225005 |
CY5-LED |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15341490
![]() |
Agilent BioTek
1225003 |
RFP-LED |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15408722
|
Agilent BioTek
1225002 |
Rote LED (Texas Red) |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15391480
|
Agilent BioTek
1225001 |
GFP/CFP-LED |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16131101
![]() |
Agilent BioTek
1225006 |
CY7-LED |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16141101
![]() |
Agilent BioTek
1225008 |
655 nm, LED-Würfel |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16151101
![]() |
Agilent BioTek
1225009 |
390 nm, LED-Würfel |
1850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Cytation 3 und Cytation 5 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegeräten.Spezifikation
LED-Leuchtstoffwürfel | |
Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |