Learn More
Bleistandard, 1,000 ug/ml in 2-5 % HNO3 (Qualität: Plasma Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-5533067 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Includes
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Pb1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix Konzentration Kat.Nr.
2–5% HNO3 1000 μg/ml PLPB2-2Y, -2T, -2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, Lead from Lead Oxide
Produkt nur für den Laborgebrauch