Learn More
Bleimolybdänoxid, 99 %
Artikelnummer. 11484280
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10190-55-3
Summenformel MoO4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 367.146
MDL-Nummer MFCD00016272
InChI-Schlüssel XJUNRGGMKUAPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead molybdate, unii-wgp849k028, lead molybdate vi, lead molybdenum oxide pbmoo4, moo4.pb, $l^ 2-lead 2+ ion molybdate, dioxido dioxo molybdenum; lead 2+, lead ii molybdate trace metals basis
PubChem CID 61490
IUPAC-Name Blei(2+);dioxido(dioxo)molybdän
SMILES [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead molybdenum oxide
Menge 100 g
Strukturformel PbMoO4
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 367.13
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Dichte 6.7