Learn More
Blei(IV)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470703
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Lead(IV) oxide is used in the manufacture of matches, pyrotechnics, dyes and other chemicals. It is also has several important applications in electrochemistry, in particular in the positive plates of lead acid batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blei(IV)-oxid wird bei der Herstellung von Streichhölzern, in der Pyrotechnik, in Farbstoffen und anderen Chemikalien verwendet. Es hat auch mehrere wichtige Anwendungen in der Elektrochemie, insbesondere in den positiven Platten von Bleisäurebatterien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in verdünnter HCl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-60-0
Summenformel O2Pb
Molekulargewicht (g/mol) 239.20
MDL-Nummer MFCD00011165
InChI-Schlüssel YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC-Name Dioxoplumban
SMILES O=[Pb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(IV) oxide
Schmelzpunkt 290°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1872
Merck Index 14,5407
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dil.HCl.
Formelmasse 239.19
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.