Learn More
Blei(II)-titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393827
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-00-3
Summenformel O3PbTi
Molekulargewicht (g/mol) 303.064
MDL-Nummer MFCD00011159
InChI-Schlüssel NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
IUPAC-Name Blei(2+)dioxido(oxo)titan
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) titanium oxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 303.09
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.520 g/mL