Learn More
Blei(II)-perchlorattrihydrat, ACS, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331748
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Titriermittel bei komplexometrischen Titrationen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-62-8
Summenformel Cl2H6O11Pb
Molekulargewicht (g/mol) 460.10
MDL-Nummer MFCD00149817
InChI-Schlüssel KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
IUPAC-Name Blei(2+);diperchlorat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) perchlorate trihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel Pb(ClO4)2·3H2O
UN-Nummer UN1470
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 460.15 (406.10 Anhydrous)
Reinheit (%) ≤97%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.60 g/mL