Learn More
Blei(II)-nitrat, weißes Pulver, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) nitrate |
Schmelzpunkt | 470°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. |
IUPAC-Name | λ²-Blei(2+)-Dinitrat |
Formelmasse | 331.2 |
Geruch | Geruchsneutral |
Show More |