Learn More
Blei(II)-metaborat-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328108
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Lead(II) metaborate monohydrate acts as a starting material used in the preparation of lead(II) borates such as Pb2B3O5.5 (OH)2 and [Pb3(B3O7)](NO3) by changing the pH values of the reaction systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10214-39-8
Número MDL MFCD00049504
Sinónimo Lead(II) borate
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lead(II) metaborate monohydrate
Punto de fusión 160°C (in -H2O)
Forma física Pulver
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PbB2O4·H2O
Número UN UN2291
Información de solubilidad Insoluble in water and alkali; Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.81 (292.81 Anhydrous)
Olor Odorless
Densidad 5.598 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) metaborate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.