Learn More
Blei(II)-format, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456927
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-54-1
Summenformel C2H2O4Pb
Molekulargewicht (g/mol) 297.234
MDL-Nummer MFCD00050834
InChI-Schlüssel ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
IUPAC-Name Blei(2+);diformiat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) formate
Schmelzpunkt 190°C (decomposition)
Menge 250 g
UN-Nummer UN2291
Merck Index 14,5409
Formelmasse 297.23
Reinheit (%) ≥90%
Dichte 4.63