Learn More
Blei(II)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Siedepunkt | 951°C |
Chemischer Name oder Material | Lead(II) chloride |
Schmelzpunkt | 501°C |
Physikalische Form | -10 Mesh Beads, ampulliert unter Argon |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2291 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
Formelmasse | 278.1 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Verpackung | Ampulliert unter Argon |
Show More |