Learn More
Blei(II)-Carbonat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12644957
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 598-63-0 | CO3Pb | 267.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-63-0
Summenformel CO3Pb
Molekulargewicht (g/mol) 267.20
InChI-Schlüssel MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead(II) carbonate
Schmelzpunkt 400.0°C
Menge 500 g
Strukturformel PbCO3
Merck Index 10,1006
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Blei(2+);carbonat
Formelmasse 267.2
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.