Learn More
Blei-Granulat, min. 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353278
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Antimon und Zinn (als Sn) 0.005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0.001 %, Ni 0.001 %, Ag 2 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-92-1
Summenformel Pb
Molekulargewicht (g/mol) 207.20
MDL-Nummer MFCD00134050
InChI-Schlüssel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-Name Blei
SMILES [Pb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lead
Farbe Grau
Aussehen Gray granules
Dichte 11.34g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.5% min
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular