Learn More
LDHA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | LDHA |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16879464
|
Proteintech
19987-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16869464
|
Proteintech
19987-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The antibody has no cross reaction to LDHB and LDHC. This antibody is specific to LDHA.
Lactate dehydrogenase (LDH) is the enzyme in the glycolytic pathway that converts pyruvate to lactate with concomitant interconversion of NADH and NAD+. In mammals, the enzyme is encoded by three genes: LDHA (M or muscle form), LDHB (H or heart form), and LDHC (X or testis form). The three human LDHs have 84-89% sequence similarities and 69-75% amino acid identities. There are five different LDH isoenzymes based on the proportion of M and H chains existing in the LDH tetrameric structure. The LDHA is hypoxia inducible and its expression is directly controlled by the transcriptional activity of the hypoxia inducible factor 1a (HIF1a). LDHB is also known to be upregulated in many cancers.Spezifikation
LDHA | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P00338, P04642, P06151 | |
16828, 24533, 3939 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
LDHA |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
lactate dehydrogenase A, LDH A, LDH M, LDH muscle subunit, LDH1, LDHA, PIG19 | |
LDHA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |