Learn More
Liebherr™ Laborkühl-/gefriergerät der LCv-Serie
Garantieren Sie den Schutz gekühlter und gefrorener Proben und Laborprodukte. Das Liebherr™ Kühl-/Gefriergerät der LCv-Serie mit Komfort-Regelung verbindet einen belüfteten Kühlschrank mit einem statischen Gefriergerät. Separate Motoren und Regulatoren für jedes Fach. Das LCV 4050 enthält eine Schutzplatte über dem Verdampfer.
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer | 107 l |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 l |
Temperaturauflösung | 0,1 °C |
Temperaturstabilität | Gradient 5,2°C / 7,9°C |
Anzahl Schubfächer | 3 (Tiefkühlgerät) |
Beschreibung
- Kann für FD X15-140 validiert werden, GLP-konform.
- 2 vollständig unabhängige Kühlsysteme.
- Lüfterunterstützte Kühlung.
- Außenbeschichtung aus weiß beschichtetem Stahl.
- Geformter Inneneinsatz mit abgerundeten Ecken.
- Türen mit Schloss, umkehrbar vor Ort.
- Türschalter für Gebläseabschaltung.
- Selbstschließende Türen.
- Zugangsöffnung Ø 15 mm für externe Temperatursonden zu jedem Fach.
- Zugangsöffnung Ø 30 mm für die Validierung vor Ort, an der Tür in 1/3 der Höhe gelegen, zu jedem Fach.
- Elektronische Steuerungen mit Digitalanzeige mit 0,1 °C Auflösung.
- Digitale Tastensperre mit PIN-Code.
- Hoch- und Niedertemperaturalarme, optisch und akustisch, mit einstellbaren Schwellenwerten.
- Optischer und akustischer Türalarm.
- Spannungsfreier Kontakt für den Anschluss an ein Fernalarmsystem.
- Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Temperaturalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
- Alarmprotokoll mit Speicher der letzten 3 Stromausfallalarme mit Uhrzeit, Datum und Dauer.
- Min – max. Temperaturspeicher.
- RS 485-Schnittstelle für externe Temperaturüberwachung und zentrale Alarmsysteme.
- +2 °C Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Einfrieren von Produkten (Kühlschrank).
- Beschichtete Drahteinlegeböden mit einer Traglast von max. 50 kg (Kühlschrank) und transparente Schubladen mit Glasböden mit max. 24 kg (Gefrierschrank).
Spezifikation
107 l | |
0,1 °C | |
3 (Tiefkühlgerät) | |
60 kg pro Regal, 24 kg pro Schubfach | |
SmartCoolingHub | |
R 600a | |
55 mm HDPE (Kühlschrank)/70 mm HDPE (Tiefkühlgerät) | |
QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610, CE-Richtlinien, ISO 9001 und ISO 14001 Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy Guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 |
|
Nein | |
Belüftet (Kühlgerät), statisch (Tiefkühlgerät) | |
60 cm B x 61.5 cm T x 200 cm H | |
43.5 cm | |
43.5 cm | |
59.7 cm | |
110.5 cm | |
43.1 cm | |
44 cm | |
1.5A | |
50 Hz | |
90 kg |
254 l | |
Gradient 5,2°C / 7,9°C | |
4 | |
Automatisch (Kühlgerät), manuell (Gefriergerät) | |
RS 485 | |
Weißer, beschichteter Stahl | |
ABS-Kunststoff | |
Groß, LCV4030 | |
Weiß | |
Digital | |
61,5 cm | |
44,1 cm | |
200.3 cm | |
110.5 cm | |
59.7 cm | |
44 cm | |
657 kWh/a | |
220/240 V | |
260 W | |
84 kg |