Learn More
Lawesson-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Bildung von C-S-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lawesson's Reagent |
Farbe | Weiß |
Schmelzpunkt | 228.0°C to 231.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Fieser | 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes. |
Formelmasse | 404.45 |
Reinheit (%) | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lawesson''s Reagent
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.