Learn More
Lanthan(III)-nitrathydrat, 99 %, Wasser ca. 22 bis 25 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11462687
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Lanthan(III)-nitrathydrat dient als Rohstoff für die elektrochemische Synthese von LaMnO4, einer Dünnschichtbeschichtung auf Edelstahlsubstrat. Es wird auch in der Herstellung von La2O2S verwendet Darüber hinaus wird es in Leuchtmitteln, Leuchtstoffröhren und Wärmeübertragungsmessungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-94-8
Summenformel LaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 324.92
MDL-Nummer MFCD00011067
InChI-Schlüssel FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 45051674
SMILES [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanthanum(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 40°C
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt Wasser ≈22 bis 25 %
Strukturformel La(NO3)3·xH2O
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,5363
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Lanthan(3+);trinitrat;hydrat
Formelmasse 324.92 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%