Learn More
Lanthan(III)-iodid, ultratrocken, 99.995+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425310
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-22-4
Fórmula molecular I3La
Peso molecular (g/mol) 519.62
Número MDL MFCD00049470
Clave InChI KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Lanthanum (III) iodide
Punto de fusión 772°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Perlen
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.62
Porcentaje de pureza ≥99.995%
Envase Ampulle
Sensibilidad Moisture sensitive