Learn More
Lanthan(III)-iodid, ultratrocken, 99.995+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Lanthanum (III) iodide |
Punto de fusión | 772°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Perlen |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (Metallbasis) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.62 |
Porcentaje de pureza | ≥99.995% |
Envase | Ampulle |
Sensibilidad | Moisture sensitive |