Learn More
Lanthan(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
55.85 CHF - 725.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10099-58-8
Summenformel Cl3La
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00011068
InChI-Schlüssel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11329129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.06
5 g
55.85 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11349129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.14
25 g
207.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11339129
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
087911.22
100 g
725.55 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10099-58-8
245.26
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3La
MFCD00011068
lanthanum(3+) trichloride
Spezifikation
1,000°C
860°C
10099-58-8
Pulver
Cl3La
UN3077
Soluble in water.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
245.26
99.9%
Hygroskopisch
Lanthanum (III) chloride
Anhydrous
Weiß
(REO)
MFCD00011068
14,5363
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trichloride
245.27
Geruchsneutral
3.842 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H318-H290-H317
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P234-P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-237-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OE4375000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern