Learn More
Lanthanchlorid-Heptahydrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lanthanum chloride heptahydrate |
Schmelzpunkt | 91.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver und/oder Stückchen |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Strukturformel | LaCl3·7H2O |
Merck Index | 15, 5414 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols |
Formelmasse | 371.38 |