Learn More
Logistik™ Laborkittel im Lancer-Style zum Schutz vor Chemikalien
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
152.26 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel im Lancer-Stil |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Carbon |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Knopfleiste vorn |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11989155
|
Logistik™
CS849WHM |
Medium | |||||||
Beschreibung
- Full frontal protection
- Chem-Tech material
- Fluorochemical liquid repellent
Spezifikation
Laborkittel im Lancer-Stil | |
65 % Polyester/35 % Baumwolle, Carbon | |
Knopfleiste vorn | |
Non-sterile | |
2 | |
Fluorchemikalien-abweisend | |
65% Polyester, 35% Cotton |
Unisex | |
Weiß | |
Reusable | |
Lancer | |
Offen | |
CE EN 13034 |