Learn More
Milchsäure, ACS, 85.0 bis 90.0 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
34.25 CHF - 188.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
036415.22
100g
34.25 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11337878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
500g
70.75 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11347878
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
2kg
188.00 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used most commonly by athletes to describe the intense pain felt during exhaustive exercise. Used to make cultured dairy products, as a food preservative, and to make chemicals. Useful for the creation of highly aligned electrospun poly-L-lactic acid fibers for nerve regeneration applications. Poly(lactic acid) nanocomposites with various organoclays shows useful application for gas permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
50-21-5
90.08
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
612
2-Hydroxypropionsäure
C3H6O3
MFCD00004520
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CHEBI:78320
CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Lactic acid
50-21-5
122 °C (15 mm)
C3H6O3
1209341
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
2-Hydroxypropionsäure
612
90.08
1,209 g/mL
Flüssig
For analysis ACS
18 °C
85.0 to 90.0%
MFCD00004520
14,5336
Soluble in water,ethanol,furfurol,alcohol and water. Partially soluble in diethyl ether. Practically insoluble in chloroform,petroleum ether,carbon disulfide.
CC(O)C(O)=O
90.08
CHEBI:78320
ACS
>110 °C (230 °F)
1,427
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H318-H315
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
Gehäuse H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 200-018-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OD2800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Lactic acid, ACS, 85.0-90.0% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid