Learn More
3M™ 4432+ Laborkittel
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Anti-statisch
- Reißverschluss vorn
- Fusselfrei
- Reduzierte Wärmebelastung
- Gestrickte Bündchen und mit Kragen
- Innentasche auf der linken Seite
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-basiert |
Farbe | Kaltweiß |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Saumtyp | Umgestochen |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kategorie 1 |