Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die LaboPlast™ Disposable Scoop aus Polystyrol wird in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und montiert und für den Einmalgebrauch einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke:  Buerkle™ 5378-0016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15571721
  • 84.20 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
  • Polystyrol, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Deckel
500 mL
Unsteril
FDA
10
Mit Deckel
Polystyrol
Ja
Weiß
Lebensmittel
283 mm