Learn More
Labconco™ Support Shelves: Telescoping Base Stand
Für den Einsatz mit Teleskop-Basisständern zur Unterstützung von Purifier Logic Biosicherheitsschränken und PuriCare Procedure Stations.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Teleskop-Basisständern zur Unterstützung von Purifier Logic Biosicherheitswerkbänken und PuriCare Arbeitsstationen. (Vor 2014).Das Hilfsregal verfügt über eine 8.0 x 20.0 in. (20 x 51 cm) große Arbeitsfläche zur Aufnahme entfernter Geräte wie z.B. einer Absaugpumpe in der Nähe der Biosicherheitswerkbank. Pulverbeschichtetes Stahlregal am linken Rohrrahmen des Untergestells. Inklusive pulverbeschichtetem Stahlboden und Befestigungselementen. Nicht für die Verwendung mit SoLo Hydrauliklift-Untergestell. Installation erforderlich.