Learn More
Labconco™ Rollen-Kits
Zum Austausch der mitgelieferten festen Füße durch elektrische und manuelle hydraulische Hubstützen für mehr Mobilität
Marke:  Labconco™ 3784000
Artikelnummer. 15169705
  • 208.99 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Mit vier abriebfesten Rollen aus Polyurethan mit 4.5 in. (12.7 cm) Durchmesser mit Feststellbremse und Lagern für leisen Lauf
  • Beladungsrate: 250 lbs. (113.4 kg) pro Rolle
  • Installation erforderlich