Learn More
Labconco™ Säureresistente Metallrotoren für CentriVap™ Vakuumkonzentratoren
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
Marke: Labconco™ 7462901
761.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
- Der sechseckige Rotor fasst bis zu 132 Stück 1,5 ml- bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Der 12-17 mm-Rotor fasst bis zu 52 Stück 2 ml- bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 Stück 11 ml- bis 19 ml-Röhrchen
- Der 12-13 mm-Rotor fasst bis zu 40 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 Stück 3 ml- bis 10 ml-Röhrchen
- Der 28 mm-Rotor fasst bis zu 32 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 Stück 40-50 ml-Röhrchen
- Die Mikrotiterplatte fasst je vier Standardplatten mit zwei Deepwell-Platten
- Der DNA-Rotor fasst bis zu 72 Stück 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Aluminium | |
CentriVap™ Vakuumkonzentrator | |
PTFE | |
2,3 kg |
DNA-Rotor | |
72 x 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | |
5 lb. |