Learn More
Labconco™ Säureresistente Metallrotoren für CentriVap™ Vakuumkonzentratoren
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
Marke:  Labconco™ 7455101
2335.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10463692
  • 2390.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
Leicht austauschbare PTFE-beschichtete Aluminiumrotoren mit PTFE-Naben halten die Röhrchen in einem Winkel, um die Oberfläche zu maximieren
  • Der sechseckige Rotor fasst bis zu 132 Stück 1,5 ml- bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
  • Der 12-17 mm-Rotor fasst bis zu 52 Stück 2 ml- bis 10 ml-Röhrchen oder bis zu 24 Stück 11 ml- bis 19 ml-Röhrchen
  • Der 12-13 mm-Rotor fasst bis zu 40 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 Stück 3 ml- bis 10 ml-Röhrchen
  • Der 28 mm-Rotor fasst bis zu 32 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 12 Stück 40-50 ml-Röhrchen
  • Die Mikrotiterplatte fasst je vier Standardplatten mit zwei Deepwell-Platten
  • Der DNA-Rotor fasst bis zu 72 Stück 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder 60 Stück 1,5 ml- bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
CentriVap™ Vakuumkonzentrator
PTFE
5 lb.
Säureresistenter Rotor
40 x 1,5 bis 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 108 x 3 bis 10 ml-Röhrchen
1,5 bis 2 oder 3 bis 10 ml
2,3 kg