Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Rhamnose Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 10464785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 10030-85-0 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10030-85-0
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00149363,MFCD00136036
InChI-Schlüssel SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Synonym l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal;hydrat
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Rhamnose monohydrate
Schmelzpunkt 91.0°C to 93.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand + 8.20 (20.00°C c=4.5,H2O)
Spezifische Drehung + 8.20
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L(+)-Rhamnose monohydrate