Learn More
L(-)-Phenylephrinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249493
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-76-7
Summenformel C9H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
MDL-Nummer MFCD00012605,MFCD00044749
InChI-Schlüssel OCYSGIYOVXAGKQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenylephrine hydrochloride, phenylephrine hcl, l-phenylephrine hydrochloride, metaoxedrine chloride, neosympatol, synethenate, almefrin, consdrin, emagrin, fenilfar
PubChem CID 5284443
ChEBI CHEBI:8094
IUPAC-Name hydrogen 3-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(O)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Schmelzpunkt 140°C to 145°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Menge 100 g
Merck Index 15, 7398
Spezifischer Drehzustand −47° (20°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung -47
Formelmasse 203.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Phenylephrine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.