Learn More
Liebherr™ Tischkühlschränke für das Labor aus der KTS-Serie
Suitable for refrigerating food in a domestic-like environment, such as a staff kitchen, guest/patient room or storage area. Liebherr™ KTS Series Table-Height refrigerator features transparent bins, glass shelves, reversible door hinges and a removable worktop.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 141 L |
---|---|
Temperaturbereich | 3°C bis 8°C |
Kältemittel | R600A |
Ausführung der Tür | SwingDesign with Ergonomic Slimline Handle |
Scharnierseite | Right, interchangeable |
Beschreibung
Kühlsystem mit automatischer Abtaufunktion und KondensatverdampfungFassungsvermögen 137 l
Abmessungen (T x B x H) 620 x 500 x 820 mm
Temperaturbereich 3 bis 8 °C
Forcierte Belüftung
Stahlböden mit einer Tragfähigkeit von bis zu 45 kg
Gehäuse aus weißem epoxidbehandeltem Stahl
Umkehrbare Tür mit Schloss
Spezifikation
141 L | |
R600A | |
Right, interchangeable | |
1 | |
3 (1 bottle, 2 can) | |
CE, ISO 9001 | |
Static | |
Automatisch | |
62 cm | |
0.8A | |
50 Hz |
3°C bis 8°C | |
SwingDesign with Ergonomic Slimline Handle | |
Transparent | |
4 (3 Adjustable) | |
Stahl | |
Weiß | |
Mechanical, rotary control button | |
LED | |
85 cm | |
230 V |