Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 Isopropylalkohol mit WFI gemischt
Zur Verwendung bei effektiven Desinfektionsverfahren. Ecolab™ Klercide™ 70/30 Isopropylalkohol mit WFI gemischt wird durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich als 70/30 Isopropylalkohol (IPA) oder denaturiertes Ethanol gemischt mit Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder deionisiertem Wasser
  • Auch erhältlich als 60 % Isopropylalkohol oder Propan-1-ol und denaturiertes Ethanol, beide mit WFI gemischt
  • Verwenden Sie pharmazeutischen Alkohol in Mischung
  • Im Reinraum verarbeitet, über einen 0,2 Mikron-Filter gefiltert und abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Erhältlich als Sprühsysteme mit SteriShield Delivery System, das die Sterilität des Inhalts während der gesamten Verwendung gewährleistet, Aerosole, Stream-Aerosol oder in 5 l-Behälter mit Deckel
  • Mit vollständiger Dokumentation erhältlich
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Klercide 70/30 IPA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl Alcohol