Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
Marke: DWK Life Sciences 25630-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
- Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
- Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für eine Größe von 125 ml; alle anderen mit Hals-Außendurchmesser: 38 mm (11/2 in.)
Spezifikation
1,5 in. | |
Borosilikatglas | |
9 in. | |
Glatt feuerpoliert | |
Autoklavierbar | |
3,8 cm |
1000 ml | |
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler | |
23 cm | |
Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung | |
Mit Schikanen |