Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Messkolben, weithalsig, Klasse A
Speziell entwickelter Weithals-Mischkolben für einfachen Zugriff auf den Kolbeninhalt
159.12 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Saugbalg |
Mouth Style | Weit |
Includes: Pennyhead-Stopfen
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15256458
|
DWK Life Sciences
623010-0150 |
150 ml | 200 mm | ±0.08 ml |
159.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Speziell entwickelter Weithals-Mischkolben für einfachen Zugriff auf den Kolbeninhalt
- Kompatibel mit Anwendungen wie Auflösungstabletten und andere Feststoffe
- Der Mischkolben am Hals nimmt etwa ein Zehntel des Gesamtvolumens des Kolben auf
- Fassungsvermögen: 5 bis 2000 ml
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Saugbalg | |
Weit |