Learn More
Kerosin, Reagenzqualität, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Reagenzgütegrad, geruchsarm
178.00 CHF - 847.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-20-6
MDL-Nummer MFCD00135561
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15693860
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
329460-3.8L
3.8 l Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15683860
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
329460-18.9L
18.9 l Edelstahlkanne
847.82 CHF
18.90 Liter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
8008-20-6
MFCD00135561
Spezifikation
Kerosin
Farblos
175 °C bis 325 °C
MFCD00135561
4.5 (vs. Luft)
Flüssig
8008-20-6
0.8 g/ml bei 25 °C
70 °C (158 °F)
UN1223
Reagenz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P301 + P310-P331
Gehäuse H304-H315-H336-H411
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 3 – DOT_1993NA_Kerosin
missing translation for 'einecsNumber' : 232-366-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OA5500000